1H,1H-Perfluoro-3,6-dioxadecan-1-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC6599-100G
PC6599-25G
PC6599-5G
PC6599-1G
APOSPC6599-100GEA
0
DKK
APOSPC6599-100G
APOSPC6599-25G
APOSPC6599-5G
APOSPC6599-1G
1H,1H-Perfluoro-3,6-dioxadecan-1-ol
1H,1H-Perfluoro-3,6-dioxadecan-1-ol
Formel:
C₈H₃F₁₅O₃ Molekylvægt: 432.09 g/mol Kogepunkt: 150 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03094403 CAS-nummer: 152914-73-3 |