Tin(IV)fluorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6580-1G PC6580-5G
APOSPC6580-1GEA 850 DKK
APOSPC6580-1G APOSPC6580-5G
Tin(IV)fluorid 98%
Tin(IV)fluorid
Formel: SnF₄
Molekylvægt: 194.7 g/mol
Kogepunkt: 705
Smeltepunkt: 705 °C (subl.)
Massefylde: 4.78
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042541
CAS-nummer: 7783-62-2
EINECS: 232-016-0
UN nummer: 2923
ADR: 8+6.1 III
Merck Index: 12,08931