4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC6567-1G PC6567-5G
APOSPC6567-1GEA 763 DKK
APOSPC6567-1G APOSPC6567-5G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₃ClF₃NO₄S
Molekylvægt: 289.62 g/mol
Smeltepunkt: 61…67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094387
CAS-nummer: 39234-83-8
UN nummer: 3261
ADR: 8 II