1-Brom-3-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)benzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6549-25G PC6549-5G PC6549-10G
APOSPC6549-25GEA 1260 DKK
APOSPC6549-25G APOSPC6549-5G APOSPC6549-10G
1-Brom-3-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)benzen
1-Brom-3-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)benzen
Formel: C₈H₅BrF₄O
Kogepunkt: 193 °C
Massefylde: 1,6187 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094377
CAS-nummer: 527751-45-7