2,6-Dichlor-4-(trifluormethoxy)anilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6533-10G PC6533-5G
APOSPC6533-10GEA 240 DKK
APOSPC6533-10G APOSPC6533-5G
2,6-Dichlor-4-(trifluormethoxy)anilin 98%
2,6-Dichlor-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₄Cl₂F₃NO
Molekylvægt: 246.02 g/mol
Smeltepunkt: 30…32 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190128
CAS-nummer: 99479-66-0