1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl isobutyrate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6526-25G PC6526-5G
APOSPC6526-25GEA 3550 DKK
APOSPC6526-25G APOSPC6526-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl isobutyrate 95%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl isobutyrate
Formel: C₁₂H₁₁F₁₃O₂
Molekylvægt: 434.2 g/mol
Kogepunkt: 92 °C/14mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862031
CAS-nummer: 242812-05-1