2,3-Difluortoluen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6523-100G PC6523-25G PC6523-5G
APOSPC6523-100GEA 622 DKK
APOSPC6523-100G APOSPC6523-25G APOSPC6523-5G
2,3-Difluortoluen 97%
2,3-Difluortoluen
Formel: C₇H₆F₂
Kogepunkt: 119…121 °C
Massefylde: 1,096 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 17 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631506
CAS-nummer: 3828-49-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,II