3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3'-Bromomethyl-2-fluorodiphenyl Ether
PC6515-100MG PC6515-250MG
APOSPC6515-100MGEA 959 DKK
APOSPC6515-100MG APOSPC6515-250MG
3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
Formel: C₁₃H₁₀BrFO
Molekylvægt: 281.12 g/mol
Massefylde: 1.46 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00059914
CAS-nummer: 242812-04-0
UN nummer: 3265
ADR: 8 III