6-Fluoro-4-hydroxycoumarin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6507-1G PC6507-250MG
APOSPC6507-1GEA 327 DKK
APOSPC6507-1G APOSPC6507-250MG
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin
Formel: C₉H₅FO₃
Smeltepunkt: 248…251 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094006
CAS-nummer: 1994-13-4