Sodium heptafluorobutyrate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6470-5G PC6470-25G
APOSPC6470-5GEA 513 DKK
APOSPC6470-5G APOSPC6470-25G
Sodium heptafluorobutyrate 98%
Sodium heptafluorobutyrate
Formel: C₄F₇NaO₂
Smeltepunkt: 248…250 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066168
CAS-nummer: 2218-54-4
EINECS: 218-721-6