Natriumfluorid 99.99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6466B-1G PC6466B-25G
APOSPC6466B-1GEA 165 DKK
APOSPC6466B-1G APOSPC6466B-25G
Natriumfluorid 99.99%
Sodium fluoride
Formel: NaF
Smeltepunkt: 988 °C
Massefylde: 2,78 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003524
CAS-nummer: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN nummer: 1690
ADR: 6.1,III