1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6449-100G PC6449-25G PC6449-5G
APOSPC6449-100GEA 1240 DKK
APOSPC6449-100G APOSPC6449-25G APOSPC6449-5G
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene 98%
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂I
Smeltepunkt: 41…42 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01861126
CAS-nummer: 160976-02-3