4-Chlor-3-fluorpyridin

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

PC6447-25G PC6447-5G PC6447-1G
APOSPC6447-25GEA 942 DKK
APOSPC6447-25G APOSPC6447-5G APOSPC6447-1G
4-Chlor-3-fluorpyridin
4-Chloro-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₃ClFN
Kogepunkt: 138…143 °C
Smeltepunkt: –27 to –24 °C
Massefylde: 1,333 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 28 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03453233
CAS-nummer: 2546-56-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,III

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR