1H,1H,2'H-Perfluorodipropyl ether
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6438-1G PC6438-25G PC6438-5G
APOSPC6438-1GEA 305 DKK
APOSPC6438-1G APOSPC6438-25G APOSPC6438-5G
1H,1H,2'H-Perfluorodipropyl ether
1H,1H,2'H-Perfluorodipropyl ether
Formel: C₆H₃F₁₁O
Kogepunkt: 87,5 °C
Massefylde: 1,5844 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03411203
CAS-nummer: 1000-28-8