Methyl-3-cyano-4-fluorobenzoate 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 3-cyano-4-fluorobenzoate
PC6425-1G PC6425-25G PC6425-5G
APOSPC6425-1GEA 164 DKK
APOSPC6425-1G APOSPC6425-25G APOSPC6425-5G
Methyl-3-cyano-4-fluorobenzoate 98+%
Methyl-3-cyano-4-fluorobenzoate
Formel: C₉H₆FNO₂
Smeltepunkt: 88…91 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06203915
CAS-nummer: 676602-31-6
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III