3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6423-1G PC6423-25G PC6423-5G
APOSPC6423-1GEA 317 DKK
APOSPC6423-1G APOSPC6423-25G APOSPC6423-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₃F₄NO
Kogepunkt: 60 °C/ 5mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660203
CAS-nummer: 886498-94-8
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III