Sølv(I)hexafluorphosphat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Silver hexafluorophosphate
PC6400-10G PC6400-25G PC6400-100G
APOSPC6400-10GEA 1090 DKK
APOSPC6400-10G APOSPC6400-25G APOSPC6400-100G
Sølv(I)hexafluorphosphat 98%
Sølv(I)hexafluorphosphat
Formel: AgF₆P
Smeltepunkt: 102 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003415
CAS-nummer: 26042-63-7
EINECS: 247-428-6
UN nummer: 3260
ADR: 8,II