Silver heptafluorobutyrate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6384-1G PC6384-25G PC6384-5G
APOSPC6384-1GEA 0 DKK
APOSPC6384-1G APOSPC6384-25G APOSPC6384-5G
Silver heptafluorobutyrate 97%
Silver heptafluorobutyrate
Formel: C₄AgF₇O₂
Smeltepunkt: 292…294 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064197
CAS-nummer: 3794-64-7
EINECS: 223-266-1