2-Fluoro-DL-tyrosine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6380-1G PC6380-250MG
APOSPC6380-1GEA 6270 DKK
APOSPC6380-1G APOSPC6380-250MG
2-Fluoro-DL-tyrosine 97%
2-Fluoro-DL-tyrosine
Formel: C₉H₁₀FNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03005295
CAS-nummer: 7656-31-7