Methyl-2-fluoro-5-iodobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 2-Fluoro-5-iodobenzoate
PC6375-1G PC6375-5G PC6375-25G
APOSPC6375-1GEA 273 DKK
APOSPC6375-1G APOSPC6375-5G APOSPC6375-25G
Methyl-2-fluoro-5-iodobenzoate
Methyl-2-fluoro-5-iodobenzoate
Formel: C₈H₆FIO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06203930
CAS-nummer: 625471-27-4