2-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Fluoro-2-formylbenzonitrile
PC6372-1G PC6372-250MG PC6372-5G
APOSPC6372-1GEA 1070 DKK
APOSPC6372-1G APOSPC6372-250MG APOSPC6372-5G
2-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 98%
2-Cyano-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₈H₄FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08275455
CAS-nummer: 77532-90-2