1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6371-1G PC6371-250MG PC6371-5G
APOSPC6371-1GEA 1310 DKK
APOSPC6371-1G APOSPC6371-250MG APOSPC6371-5G
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
Formel: C₉H₈F₃N₃
Smeltepunkt: 140…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07777192
CAS-nummer: 5685-69-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III