5-(Trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
PC6369-1G PC6369-250MG PC6369-500MG PC6369-2.5G PC6369-5G
APOSPC6369-1GEA 785 DKK
APOSPC6369-1G APOSPC6369-250MG APOSPC6369-500MG APOSPC6369-2.5G APOSPC6369-5G
5-(Trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
5-(Trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formel: C₃H₂F₃N₃O
Smeltepunkt: 155…160 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08062581
CAS-nummer: 768-29-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III