3-Fluoro-4-methoxyphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6365-1G PC6365-250MG
APOSPC6365-1GEA 317 DKK
APOSPC6365-1G APOSPC6365-250MG
3-Fluoro-4-methoxyphenol
3-Fluoro-4-methoxyphenol
Formel: C₇H₇FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09263471
CAS-nummer: 452-11-9
UN nummer: 1759
ADR: 8,III