Methyl3-Fluor-4-methoxybenzoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC6363-100G
PC6363-25G
PC6363-5G
APOSPC6363-100GEA
2360
DKK
APOSPC6363-100G
APOSPC6363-25G
APOSPC6363-5G
Methyl3-Fluor-4-methoxybenzoat
Methyl3-Fluor-4-methoxybenzoat
Formel:
C₉H₉FO₃ Smeltepunkt: 69…73 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00215839 CAS-nummer: 369-30-2 |