2-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6361-1G PC6361-5G PC6361-25G
APOSPC6361-1GEA 218 DKK
APOSPC6361-1G APOSPC6361-5G APOSPC6361-25G
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzenol
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzenol
Formel: C₇H₄F₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08282785
CAS-nummer: 402-17-5