Sølv(II)fluorid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6360-10G PC6360-5G
APOSPC6360-10GEA 2550 DKK
APOSPC6360-10G APOSPC6360-5G
Sølv(II)fluorid 99%
Sølv(II)fluorid
Hard fluorinating agent; Liberates iodine from KI solution. Can be used for substitution of hydrogens in hydrohalogenate alkenes
Formel: AgF₂
Smeltepunkt: 690 °C
Massefylde: 4,57 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003411
CAS-nummer: 7783-95-1
EINECS: 232-037-5
UN nummer: 3085
ADR: 5.1+8,II