2-Fluoro-6-methoxybenzylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6359-1G PC6359-250MG
APOSPC6359-1GEA 0 DKK
APOSPC6359-1G APOSPC6359-250MG
2-Fluoro-6-methoxybenzylamine
2-Fluoro-6-methoxybenzylamine
Formel: C₈H₁₀FNO
Kogepunkt: 76…77 °C/3,2mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042292
CAS-nummer: 150517-75-2
UN nummer: 2735
ADR: 8,III