2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6358-1G PC6358-5G
APOSPC6358-1GEA 915 DKK
APOSPC6358-1G APOSPC6358-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formel: C₇H₅BF₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11045053
CAS-nummer: 881402-25-1