2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6356-5G PC6356-1G PC6356-10G
APOSPC6356-5GEA 436 DKK
APOSPC6356-5G APOSPC6356-1G APOSPC6356-10G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₅F₄NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11975313
CAS-nummer: 1159512-64-7