8-Fluoro-4-quinolinol ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6349-1G PC6349-250MG
APOSPC6349-1GEA 164 DKK
APOSPC6349-1G APOSPC6349-250MG
8-Fluoro-4-quinolinol ≥95%
8-Fluoro-4-quinolinol
Formel: C₉H₆FNO
Smeltepunkt: 278…282 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272395
CAS-nummer: 63010-71-9