5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Chloro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 5-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
PC6347-25G PC6347-5G PC6347-1G
APOSPC6347-25GEA 1430 DKK
APOSPC6347-25G APOSPC6347-5G APOSPC6347-1G
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzoesyre 98%
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzoesyre
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Molekylvægt: 224.57 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631353
CAS-nummer: 654-98-8