Scandium(III)fluorid 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC6343R-1G
PC6343R-5G
APOSPC6343R-1GEA
950
DKK
APOSPC6343R-1G
APOSPC6343R-5G
Scandium(III)fluorid 99,9%
Scandium(III) fluoride
Formel:
F₃Sc Smeltepunkt: 1515 °C Massefylde: 2,5 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00016325 CAS-nummer: 13709-47-2 EINECS: 237-255-4 UN nummer: 3288 ADR: 6.1,III |