Samarium (III)fluorid 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC6343-100G PC6343-25G
APOSPC6343-100GEA 5720 DKK
APOSPC6343-100G APOSPC6343-25G
Samarium (III)fluorid 99,9%
Samarium (III)fluorid
Formel: F₃Sm
Molekylvægt: 207.36 g/mol
Kogepunkt: 2323 °C
Smeltepunkt: 1306 °C
Massefylde: 6.928 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00049540
CAS-nummer: 13765-24-7