1-[4-(4-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC6339-1G PC6339-500MG
APOSPC6339-1GEA 4960 DKK
APOSPC6339-1G APOSPC6339-500MG
1-[4-(4-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1-[4-(4-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₇ClF₃N₃O₂S
Smeltepunkt: 195…198 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00665287
CAS-nummer: 159885-82-2