[5-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC6336-1G PC6336-500MG PC6336-5G
APOSPC6336-1GEA 4000 DKK
APOSPC6336-1G APOSPC6336-500MG APOSPC6336-5G
[5-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[5-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formel: C₁₂H₁₀ClF₃N₂OS
Molekylvægt: 322.74 g/mol
Smeltepunkt: 96…97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00172635
CAS-nummer: 318239-52-0