2-(4-Chlorophenyl)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC6335-1G PC6335-500MG PC6335-5G
APOSPC6335-1GEA 2070 DKK
APOSPC6335-1G APOSPC6335-500MG APOSPC6335-5G
2-(4-Chlorophenyl)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile 97%
2-(4-Chlorophenyl)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile
Formel: C₁₄H₇Cl₂F₃N₂
Kogepunkt: 146 °C/0,1mmHg
Smeltepunkt: 47…49 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00172211
CAS-nummer: 213993-80-7