5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6331-100MG PC6331-500MG
APOSPC6331-100MGEA 1440 DKK
APOSPC6331-100MG APOSPC6331-500MG
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₈ClF₃N₂O₃
Smeltepunkt: 177…178 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00243689
CAS-nummer: 282523-49-3