Praseodymium trifluorid, anhydrous 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6327-100G PC6327-25G
APOSPC6327-100GEA 1570 DKK
APOSPC6327-100G APOSPC6327-25G
Praseodymium trifluorid, anhydrous 99,9%
Praseodymium trifluorid
Formel: F₃Pr
Smeltepunkt: 1395 °C
Massefylde: 6,2 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016287
CAS-nummer: 13709-46-1
EINECS: 237-254-9
UN nummer: 3288
ADR: 6.1,III