5-(4-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6326-1G PC6326-5G
APOSPC6326-1GEA 2270 DKK
APOSPC6326-1G APOSPC6326-5G
5-(4-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-(4-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₂H₈ClF₃N₂O₂
Molekylvægt: 304.66 g/mol
Smeltepunkt: 125…126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01935951
CAS-nummer: 321848-47-9