4-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)acetonitrile
PC6323-10G PC6323-1G PC6323-5G PC6323-25G
APOSPC6323-10GEA 4320 DKK
APOSPC6323-10G APOSPC6323-1G APOSPC6323-5G APOSPC6323-25G
4-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
4-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₇F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236242
CAS-nummer: 41429-16-7
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III