5-Chloro-6-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Chloro-1,6-dihydro-6-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]pyridine-3-carboxylic acid
PC6322-1G PC6322-250MG
APOSPC6322-1GEA 3900 DKK
APOSPC6322-1G APOSPC6322-250MG
5-Chloro-6-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
5-Chloro-6-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formel: C₁₄H₉ClF₃NO₃
Smeltepunkt: 218…220 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038241
CAS-nummer: 886761-94-0