5-Chloro-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Chloro-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]pyridin-2-one-3-carboxylic acid
PC6321-1G PC6321-500MG
APOSPC6321-1GEA 5010 DKK
APOSPC6321-1G APOSPC6321-500MG
5-Chloro-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
5-Chloro-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formel: C₁₄H₉ClF₃NO₃
Smeltepunkt: 197…199 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00243767
CAS-nummer: 338977-66-5