5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6318-1G PC6318-250MG
APOSPC6318-1GEA 578 DKK
APOSPC6318-1G APOSPC6318-250MG
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₆H₄ClF₃N₂O₂
Smeltepunkt: 200…202 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00215443
CAS-nummer: 128455-63-0