5-Chloro-4-cyano-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6317-1G PC6317-500MG
APOSPC6317-1GEA 3830 DKK
APOSPC6317-1G APOSPC6317-500MG
5-Chloro-4-cyano-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
5-Chloro-4-cyano-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₆H₃ClF₃N₃
Smeltepunkt: 84…86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00140981
CAS-nummer: 219568-17-9