N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]-N-methylamine hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC6293-1G PC6293-250MG
APOSPC6293-1GEA 1740 DKK
APOSPC6293-1G APOSPC6293-250MG
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]-N-methylamine hydrochloride 98%
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]-N-methylamine hydrochloride
Formel: C₉H₁₃ClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07838464
CAS-nummer: 574731-02-5