2-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(Trifluoromethyl)phenylglycine, H-DL-Phg(3-CF₃)-OH, 2-Amino-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC6289-100MG PC6289-500MG
APOSPC6289-100MGEA 437 DKK
APOSPC6289-100MG APOSPC6289-500MG
2-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid 97%
2-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Molekylvægt: 219.16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02662404
CAS-nummer: 242475-26-9