5-Chloro-2,4-difluoroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC6270-1G PC6270-5G PC6270-10G PC6270-25G
APOSPC6270-1GEA 132 DKK
APOSPC6270-1G APOSPC6270-5G APOSPC6270-10G APOSPC6270-25G
5-Chloro-2,4-difluoroaniline 97%
5-Chloro-2,4-difluoroaniline
Formel: C6H4ClF2N
Smeltepunkt: 50…53 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06808806
CAS-nummer: 348-65-2