Kaliumfluorid, anhydrous 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6267S-100G PC6267S-250G PC6267S-500G
APOSPC6267S-100GEA 702 DKK
APOSPC6267S-100G APOSPC6267S-250G APOSPC6267S-500G
Kaliumfluorid, anhydrous 99%
Potassium fluoride
Formel: KF
Molekylvægt: 58.1 g/mol
Kogepunkt: 1505 °C
Smeltepunkt: 858 °C
Massefylde: 2.48 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011398
CAS-nummer: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN nummer: 1812
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07714