Kaliumfluorid dihydrat 98%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

PC6267R-250G PC6267R-50G
APOSPC6267R-250GEA 242 DKK
APOSPC6267R-250G APOSPC6267R-50G
Kaliumfluorid dihydrat 98%
Kaliumfluorid dihydrat
Formel: FK·2H₂O
Molekylvægt: 94.13 g/mol
Kogepunkt: 156 °C
Smeltepunkt: 41 °C
Massefylde: 2.454 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00149929
CAS-nummer: 13455-21-5
EINECS: 232-151-5
UN nummer: 1812
ADR: 6.1 III

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR